Läs mer
4'-Chloro-N-methylformanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Chloro-N-methylformanilide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-10(6-11)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-6H,1H3 |
| Formel vikt | 169.0294 |