Läs mer
4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| CAS | 220000-87-3 |
| Molekylformel | C7 H7 Cl N2 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Pyridinecarboxamide, 4-chloro-N-methyl- (9CI, ACI), 4-Chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide (ACI), 2-(N-Methylcarbamoyl)-4-chloropyridine, 4-Chloro-N-methylpicolinamide, 4-Chloropyridine-2-carboxylic acid methylamide, N-Methyl-4-chloro-2-pyridinecarboxamide, N-Methyl-4-chloropicolinamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClN2O/c1-9-7(11)6-4-5(8)2-3-10-6/h2-4H,1H3,(H,9,11) |
| LEDER | CNC(=O)c1cc(Cl)ccn1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.6 |
| Formel vikt | 170.0247 |