Läs mer
4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro-N,N-dimethyl-2-butanamine Hydrochloride |
| CAS | 31412-48-3 |
| Molekylformel | C6 H14 Cl N . H Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N,N,1-trimethylpropylamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-6(4-5-7)8(2)3;/h6H,4-5H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.ClCCC(N(C)C)C |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N,N-dimethylbutan-2-amine hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.1 |
| Formel vikt | 171.06 |