Läs mer
4-klor-O-tolylhydrazinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10169222
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10169222 1 g 1g
10022422 10 g 10g
10072404 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10169222 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01504DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 19690-59-6
Molekylformel C7H10Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 193.071
MDL-nummer MFCD00012944
InChI-nyckel VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084321
IUPAC-namn (4-klor-2-metylfenyl)hydrazin;hydroklorid
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.08
Procent renhet 97%