Läs mer
4-klor-O-tolyoxiättiksyra, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16350468 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16350468 1 mL
1 options
Produktkod. 16350468 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S955
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-klor-o-tolyoxiättiksyra94-74-61000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro-o-tolyoxyacetic Acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 94-74-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C9H9ClO3
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OCC(=O)O
IUPAC-namn 2-(4-klor-2-metylfenoxi)ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 200.618
PubChem CID 7204
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:50099
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning