Läs mer
4-Chloro Perazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloro Perazine Dihydrochloride |
| CAS | 1346602-34-3 |
| Molekylformel | C20H26Cl3N3S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]-10H-phenothiazine Dihydrochloride, Prochlorperazine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClN3S.2ClH/c1-22-12-14-23(15-13-22)10-5-11-24-17-7-2-3-9-19(17)25-20-16(21)6-4-8-18(20)24;;/h2-4,6-9H,5,10-15H2,1H3;2*1H |
| LEDER | ClC1=CC=CC2=C1SC3=CC=CC=C3N2CCCN4CCN(C)CC4.Cl.Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-10-(3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl)-10H-phenothiazine hydrogen chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.86 |
| Formel vikt | 445.09 |