Läs mer
4-kloroperfenazin, TRC
Produktkod. 30351411
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30351411 50 mg
1 options
Produktkod. 30351411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37915050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloro Perphenazine
CAS 875256-24-9
Molekylformel C21H26ClN3OS
Kvantitet 50 mg
Synonym 4-[3-[4-Chlorophenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
InChI formel InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-5-3-7-19-21(17)27-20-8-2-1-6-18(20)25(19)10-4-9-23-11-13-24(14-12-23)15-16-26/h1-3,5-8,26H,4,9-16H2
LEDER OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4c(Cl)cccc24)CC1
IUPAC-namn 2-[4-[3-(4-klorofenotiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 403.97