Läs mer
4-Chloro Resorcinol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlororesorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-32-4 |
| Molekylformel | 13C6H5ClO2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Chloro Resorcinol 13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.51 |
| Formel vikt | 150.0179 |