Läs mer
4-Chloro Trazodone Isomer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2 |
| Formel vikt | 371.1513 |