missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloro Trazodone Isomer, TRC

Produktkod. 30180213
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180213 25 mg
30179889 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42165025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 157072-19-0
Molekylformel C19 H22 Cl N5 O
Molekylvikt (g/mol) 371.8639
Synonym 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 4-Chlorotrazodone, 4-Chloro trazodone, 4-Chloro Trazodone Isomer
IUPAC-namn 2-[3-[4-(4-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
LEDER Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2
Formel vikt 371.1513
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.