Läs mer
4'-kloroacetanilid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11324759
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324759 25 g 25g
11423534 100 g 100g
11433534 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11214.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.608 g/mol
4'-kloroacetanilid används i farmaceutiska preparat med PGC-kolonn. Och används även i syntesen av alprazolam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4 -′Kloracetanilid används i farmaceutiska preparat med PGC-kolonn. Och används även i syntesen av alprazolam.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-03-7
Molekylformel C8H8ClNO
Molekylvikt (g/mol) 169.608
MDL-nummer MFCD00000612
InChI-nyckel GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
IUPAC-namn N-(4-klorfenyl)acetamid
LEDER CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Chloroacetanilide
Smältpunkt 178°C to 180°C
Densitet 1.385
Kokpunkt 333°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 509638
Merck Index 14,2111
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 169.61
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.