Läs mer
4'-Kloroacetanilid, TRC
Produktkod. 17994025
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994025 5 g
17910985 1 g
17922005 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17994025 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3633555G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 539-03-7
Molekylformel C8 H8 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 169.61
Synonym Acetanilide, 4'-chloro- (8CI), N-(4-Chlorophenyl)acetamide, 4'-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)ethaneamide, N-(p-Chlorophenyl)acetamide, N-Acetyl-4-chloroaniline, N-Acetyl-p-chloroaniline, NSC 40563, NSC 444, p-Chloroacetanilide
IUPAC-namn N-(4-klorofenyl)acetamid
LEDER CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroacetanilide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Formel vikt 169.0294
Procent renhet >95%