missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-d4, CDN

Produktkod. 30312538
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30312538 0.25 g
30313428 0.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312538 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND53790.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-D4
CAS 284474-50-6
Molekylformel C8 D4 H3 Cl O
Kvantitet 0.25 g
Synonym Ethanone, 1-(4-chlorophenyl-2,3,5,6-d4)- (9 CI), 1-(4-Chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone, 1-(4-Chlorophenyl-2,3,5,6-d4)ethanone, 4'-Chloroacetophenone-d4, 4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-d4, 4'-Chloroacetophenone-2',3',5',6'-D4
InChI formel InChI=1 S/C8H7ClO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)C)c([2 H])c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 1-(4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 158.6182
Formel vikt 158.0436 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.