Läs mer
4-(Chloroacetyl)morpholine, 97+%
Produktkod. 11457124
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457124 1 g 1g
11467124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21548.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1440-61-5 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1440-61-5
Molekylformel C6H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 163.601
MDL-nummer MFCD00721939
InChI-nyckel YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
IUPAC-namn 2-klor-l-morfolin-4-yletanon
LEDER C1COCCN1C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloroacetyl)morpholine
Smältpunkt 27°C to 30°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 163.61
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.