Läs mer
4-(Chloroacetyl)morpholine, TRC
Produktkod. 30356870
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356870 10 g
30355451 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30356870 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36370010G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1440-61-5
Molekylformel C6H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 163.6
Synonym 2-Chloro-1-(4-morpholinyl)ehanone, 2-Chloro-1-(morpholin-4-yl)ethanone, 2-Chloro-1-morpholino-1-ethanone, 2-Chloro-1-morpholinoethanone, 4-Morpholinylcarbonylmethyl Chloride, Chloroacetic Acid Morpholide, Chloroacetic Acid Morpholine Amide, N-(Chloroacetyl)morpholine, NSC 54542
IUPAC-namn 2-chloro-1-morpholin-4-ylethanone
LEDER ClCC(=O)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloroacetyl)morpholine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
Formel vikt 163.04