Läs mer
4-Chloroaniline-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloroaniline-d4 |
| CAS | 191656-33-4 |
| Molekylformel | C6 D4 H2 Cl N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-chloro- (9 CI), 4-Chlorobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Chloroaniline-d4, 4-Chloroaniline-2,3,5,6-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.5962 |
| Formel vikt | 131.044 g/mol |
| Visa mer |