Läs mer
4-Chloroaniline-2,6-d2, TRC
Produktkod. 30368663
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30368663 25 mg -
30358440 2.5 mg 2.5mg
30361168 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30368663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37750125MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35749-94-1
Molekylformel C6H4D2ClN
Molekylvikt (g/mol) 129.58
Synonym 4-Chloroaniline-2,6-D2, 4-Chloroaniline D2 (phenyl 2,6 D2), Benzen-2,6-d2-amine, 4-chloro-, 4-Chloroaniline-2,6-d2, 4-Chlorobenzen-2,6-d2-amine
IUPAC-namn 4-chlorobenzen-2,6-d2-amine
LEDER ClC1=CC([2H])=C(C([2H])=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline-2,6-D2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i3D,4D
Formel vikt 129.03