Läs mer
4-kloranilin (4-klorofenylamin), TRC
Produktkod. 30134903
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134903 5 g
30040681 1 g
30040579 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134903 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3775005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-47-8
Molekylformel C6 H6 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzenamine, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chloroaniline, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine
IUPAC-namn 4-kloranilin
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formel vikt 127.0189
Procent renhet >95%