Läs mer
4-Chloroaniline, 98%
Produktkod. p-85450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastic Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5g
5kg
Produktkod. 10080740
Brand: Thermo Scientific Acros 108590050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-47-8
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.57
MDL-nummer MFCD00007835
InChI-nyckel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC-namn 4-kloranilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline
Smältpunkt 68.0°C to 72.0°C
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
Färg Beige till brun-lila
CAS Max % 100.0
Kokpunkt 232.0°C
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallin fast
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel ClC6H4NH2
Viskositet 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Löslighetsinformation Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Formel vikt 127.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chloroaniline
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.