Läs mer
4-kloranilin, 98 %
Produktkod. 11495313
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495313 250 g 250g
11485313 1000 g 1000g
11405323 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495313 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12879.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127,571 g/mol
4-kloroanilin är en viktig byggsten som används i den kemiska industrin för framställning av läkemedel och färgämnen. Vissa bensodiazepinläkemedel använder 4-kloranilin vid tillverkningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
4-kloroanilin är en viktig byggsten som används inom den kemiska industrin för framställning av läkemedel och färgämnen. Vissa bensodiazepinläkemedel använder 4-kloranilin vid tillverkningen.
Löslighet Löslig i vatten
(2,6 g/liter vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och salpetersyrlighet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-47-8
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.571
MDL-nummer MFCD00007835
InChI-nyckel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC-namn 4-kloranilin
LEDER C1=CC(=CC=C1N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline
Smältpunkt 67 °C till 72 °C
Densitet 1.43
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2018
Beilstein 471359
Merck Index 14,2118
Kokpunkt 232 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,6 g/liter vid 20 °C).
Formel vikt 127.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.