Läs mer
4-Chloroaniline hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11323217
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11323217 5 g 5g
11333217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323217 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13744.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20265-96-7
Molekylformel C6H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
MDL-nummer MFCD00042057
InChI-nyckel ISJBQSJDQZLCSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroaniline hydrochloride, p-chloroaniline hydrochloride, 4-chlorobenzenamine hydrochloride, 4-chloroanilinium chloride, benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride, p-chloroanilinium chloride, unii-po3w01cfsw, p-chloroaniline hcl, 4-chloroaniline hcl, p-chlorophenylamine hydrochloride
PubChem CID 5284363
IUPAC-namn 4-chloroaniline;hydrochloride
LEDER C1=CC(=CC=C1N)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline hydrochloride
Smältpunkt >230°C (sublimation)
Odör Characteristic
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2018
Beilstein 3560964
Formel vikt 164.03
Procent renhet 97%