Learn More
4-chloroaniline hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | p-Chloroaniline hydrochloride |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4H,8H2;1H |
| Formel vikt | 162.9956 |