Läs mer
4-Kloranilin, Mikromol™
Produktkod. 18073910
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18073910 25 mg
18073600 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18073910 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0162.050025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Kloranilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroaniline
CAS 106-47-8
Analyt- eller komponentnamn 4-Chloroaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H6 Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 4-kloranilin
Molekylvikt (g/mol) 127.57
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 127,0189 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.