Läs mer
4-Chloroaniline, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898790
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898790 100 g 100g
15808800 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15898790 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8026130100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-47-8
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 127.57
Specifikationer
Smältpunkt 66°C to 69°C
Densitet 1.17 g/cm3 at 70°C
Kokpunkt 232°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00007835
Kvantitet 100 g
Synonym 4-Chloroaniline, p-Chloroaniline, 4-Chloroaniline