Läs mer
4-Kloranisol, 99 %
Produktkod. 11450193
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450193 50 g 50g
11460193 250 g 250g
11440193 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450193 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11377.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142,582 g/mol
4-kloroanisol visade sig reagera med Cu(II)-smektit och bilda ett organiskt komplex av blålera. 4-kloroanisol valdes som huvudtestsubstrat för optimeringsstudierna eftersom det är elektroniskt deaktiverat och därmed resistent mot oxidativ tillsats och följaktligen mycket ovilligt att gå in i ett katalytiskt grenrör.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-kloroanisol visade sig reagera med Cu(II)-smektit och bilda ett organiskt komplex av blålera. 4-kloroanisol valdes som huvudtestsubstrat för optimeringsstudierna eftersom det är elektroniskt deaktiverat och därmed resistent mot oxidativ tillsats och följaktligen mycket ovilligt att gå in i ett katalytiskt grenrör.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-12-1
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00000616
InChI-nyckel YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
IUPAC-namn 1-klor-4-metoxibensen
LEDER COC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloroanisole
Smältpunkt -18°C
Densitet 1.17
Kokpunkt 198°C to 200°C
Flampunkt 78°C (172°F)
Brytningsindex 1.535
Kvantitet 50 g
Beilstein 1858901
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 142.59
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.