Läs mer
4-Chlorobenzal Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzal Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H |
| Formel vikt | 193.9457 |
| Procent renhet | >95% |