Läs mer
4-Klorobenzaldehyd, Mikromol™
Produktkod. 18002910
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18002910 100 mg
18021310 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18002910 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0017.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-Klorobenzaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlorobenzaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Cl O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4-Chlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
LEDER Clc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-klorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 140.57
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 140,0029 g/mol