Läs mer
4-Klorobenzaldehyd, Mikromol™
Beskrivning
4-Klorobenzaldehyd
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H5 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Chlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-klorobenzaldehyd |
| Visa mer |