Learn More
4-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Specifications
Tekniske data
| Melting Point | 47.1°C |
| Density | 1.19 g/cm3 at 60°C |
| Boiling Point | 216.3°C/1013.25 hPa |
| MDL Number | MFCD00003379 |
| Quantity | 1 kg |
| Synonym | 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Chlorobenzaldehyde |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?