Läs mer
4-Klorobenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30353458
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30353458 2.5 g
1 options
Produktkod. 30353458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3647352.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Molekylformel C7 H5 Cl O
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
LEDER Clc1ccc(C=O)cc1
IUPAC-namn 4-klorobenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 140.57
Formel vikt 140.0029