Läs mer
4-Klorobenzaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| LEDER | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-klorobenzaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.57 |
| Formel vikt | 140.0029 |