Läs mer
4-Chlorobenzamide-2,3,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzamide-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219794-65-6 |
| Molekylformel | C7 D4 H2 Cl N O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 4-Chlorobenzamide-d4, 4-Chlorobenzamide-2,3,5,6-d4, 4-Chlorobenzamide-2,3,5,6-D4, p-Chlorobenzamide-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,(H2,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)N)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.6063 |
| Formel vikt | 159.0389 g/mol |
| Visa mer |