missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Klorobenamid, 98+%

Produktkod. 11464884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464884 250 g 250g
11444884 10 g 10g
11454884 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11464884 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13809.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 619-56-7 | C7H6ClNO | 155,58 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 619-56-7
Molekylformel C7H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 155.58
MDL-nummer MFCD00007993
InChI-nyckel BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzamide, benzamide, 4-chloro, 4-chloro-benzamide, p-chlorobenzoic acid amide, benzamide, p-chloro, unii-260cv6k0mr, benzamide, p-chloro-6ci,7ci,8ci, 4-chloranylbenzamide, pubchem3619, 4-chlorobenzenecarboxamide
PubChem CID 12084
IUPAC-namn 4-klorbensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzamide
Smältpunkt 176 °C till 180 °C
Kvantitet 250 g
Beilstein 774622
Formel vikt 155.58
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.