Läs mer
4-Klorobenzamid, Mikromol™
Beskrivning
4-Klorobensamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzamide |
| CAS | 619-56-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chlorobenzamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Benzamide, 4-chloro-, Benzamide, p-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chlorobenzamide, NSC 406894, NSC 74687, p-Chlorobenzamide, p-Chlorobenzoic acid amide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-klorobensamid |
| Visa mer |