Läs mer
4-Klorbensamidin hydrioid, 96 %
Produktkod. 11434633
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434633 5 g 5g
11424633 1 g 1g
11444633 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434633 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11571.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 115297-57-9 | C7H8ClIN2 | 282,509 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115297-57-9
Molekylformel C7H8ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 282.509
MDL-nummer MFCD00051987
InChI-nyckel YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
PubChem CID 2734221
IUPAC-namn 4-klorbensenkarboximidamid; hydrojodid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Smältpunkt ∼235 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 8280383
Formel vikt 282.51
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.