Läs mer
4-Chlorobenzamidine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 13595020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13595020 5 g 5g
13515030 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13595020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 14401-51-5
Molekylformel C7H7ClN2·ClH
Molekylvikt (g/mol) 191.06
InChI-nyckel RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC-namn 4-chlorobenzenecarboximidamide;hydrochloride
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Smältpunkt 244.0°C to 245.0°C
Kvantitet 5 g
Förpackning Glass bottle
Analysprocentintervall 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Linjär formel ClC6H4C(=NH)NH2·HCl
Formel vikt 191.06
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.