Läs mer
4-kloronbensen-1,3-diol (4-klolororcinol), Mikromol
Produktkod. 30460029
Change view
Kvantitet:
25 mg
4 x 25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460029 4 x 25 mg
30052443 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30460029 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3572.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-kloronbensen-1,3-diol (4-klolororcinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlororesorcinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H5 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1ccc(Cl)c(O)c1
IUPAC-namn 4-klorobensen-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 144.56
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 143,9978 g/mol