Läs mer
4-klorbensen-1-karboximidamidhydroklorid, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10263622
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10263622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10673233 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10223203 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10263622 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06264DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 14401-51-5
Molekylformel C7H8Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 191.055
InChI-nyckel RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC-namn 4-klorbensenkarboximidamid; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Formel vikt 191.06
Procent renhet 95%