Läs mer
4-klorbensen-1-karboximidamidhydroklorid, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10673233
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10673233 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10263622 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10223203 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10673233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB06264EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 14401-51-5
Molekylformel C7H8Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 191.055
InChI-nyckel RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
IUPAC-namn 4-klorbensenkarboximidamid; hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Kvantitet 10 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Formel vikt 191.06
Procent renhet 95%