missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorobenzene-d4-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzene-d4-sulfonamide |
| CAS | 544686-14-8 |
| Molekylformel | C6 2H4 H2 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)S(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.66 |
| Formel vikt | 195.0059 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?