Läs mer
4-Chlorobenzeneboronic acid, 98+%
Produktkod. 11447577
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447577 1 g 1g
11457577 5 g 5g
11467577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447577 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15657.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Används som GC-reagens för dioler. Det är ett reagens som används för palladiumkatalyserad direkt arylering, cyklopalladering, tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amidering, kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering, Pd-katalyserad arylativ cyklisering, ligaterad cyklisering av ruthenium, direkt katalyserad ruthenium kopparkatalyserade kopplingsreaktioner och regioselektiv arylering och alkynylering genom Suzuki-Miyaura och Sonogashira korskopplingsreaktioner. Även som reagens vid framställning av katalysatorer för Suzuki-Miyaura-korskoppling, palladium(II)-tiokarboxamidkomplex som Suzuki-kopplingskatalysatorer, Biaryler av Suzuki-reaktioner av arylklorider, -bromider och -jodider med arylboronsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som GC-reagens för dioler. Det är ett reagens som används för palladiumkatalyserad direkt arylering, cyklopalladering, tandem-typ Pd(II)-katalyserad oxidativ Heck-reaktion och intramolekylär CH-amidering, kopparmedierad ligandlös aerob fluoralkylering, Pd-katalyserad arylativ cyklisering, ligaterad cyklisering av ruthenium, direkt katalyserad ruthenium kopparkatalyserade kopplingsreaktioner och regioselektiv arylering och alkynylering genom Suzuki-Miyaura och Sonogashira korskopplingsreaktioner. Även som reagens vid framställning av katalysatorer för Suzuki-Miyaura-korskoppling, palladium(II)-tiokarboxamidkomplex som Suzuki-kopplingskatalysatorer, Biaryler av Suzuki-reaktioner av arylklorider, -bromider och -jodider med arylboronsyror.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i DMSO.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1679-18-1
Molekylformel C6H6BClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.37
MDL-nummer MFCD00039137
InChI-nyckel CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
IUPAC-namn (4-klorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 268°C to 277°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2936346
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in DMSO.
Formel vikt 156.38
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.