Läs mer
4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 97%
Produktkod. 15482388
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15482388 1 g 1g
15492388 5 g 5g
15402398 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55984.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 195062-61-4 | C12H16BClO2 | 238.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 195062-61-4
Molekylformel C12H16BClO2
Molekylvikt (g/mol) 238.52
MDL-nummer MFCD05663875
InChI-nyckel NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10633712
IUPAC-namn 2-(4-klorfenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 50°C to 55°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Flampunkt >110°C (230°F)
Fysisk form Fast
Synonym 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chlorobenzene, 4-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, p-chlorophenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
Formel vikt 238.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.