Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzenesulfonamide |
| Smältpunkt | 144°C to 148°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1308891 |
| Formel vikt | 191.64 |
| Procent renhet | 98% |