Läs mer
4-Klorbensensulfonamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzenesulfonamide |
| CAS | 98-64-6 |
| Molekylformel | C6 H6 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzenesulfonamide (ACI), Benzenesulfonamide, p-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 4-Chlorobenzezne sulfonamide, 4-Chlorophenylsulfonamide, ADD 55051, NSC 403674, NSC 9913, p-Chlorobenzenesulfamide, p-Chlorobenzenesulfonamide, p-Chlorophenylsulfonamide, Chlorpropamide Imp. A (EP 7.0) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-klorbensensulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.64 |
| Formel vikt | 190.9808 |