Läs mer
4-Chlorobenzenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-66-8 |
| Molekylformel | C6H5ClO3S |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Benzene-1-chloro-4-sulfonic Acid, NSC 9914, p-Chlorobenzenesulfonic Acid, p-Chlorophenylsulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10) |
| LEDER | Clc1ccccc1C#N |
| IUPAC-namn | 4-chlorobenzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.62 |