Läs mer
4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, TRC
Kvantitet:
5 g
10 g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-60-2 |
| Molekylformel | C6H4Cl2O2S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-chlorobenzenesulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.07 |