Läs mer
4-Chlorobenzenesulfonyl Isocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzenesulfonyl Isocyanate |
| CAS | 5769-15-3 |
| Molekylformel | C7 H4 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-1-oxomethanimidamide, (p-Chlorophenyl)sulfonyl isocyanate, 4-Chlorophenylsulfonyl Isocyanate, p-Chlorobenzenesulfonyl Isocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-N-(oxomethylidene)benzenesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.63 |
| Formel vikt | 216.96 |