Läs mer
4-Chlorobenzhydrazide, 98%
Produktkod. 11403894
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403894 5 g 5g
11304759 50 g 50g
11413894 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403894 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11911.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 536-40-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 536-40-3
Molekylformel C7H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 170.60
MDL-nummer MFCD00007603
InChI-nyckel PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydrazide, 4-chlorobenzoylhydrazine, 4-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzohydrazide, 4-chlorobenzoic acid hydrazide, p-chlorobenzoylhydrazine, p-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzoyl hydrazide, 4-chlorobenzoyl hydrazide, p-chlorobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 10816
IUPAC-namn 4-klorbensohydrazid
LEDER NNC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzhydrazide
Smältpunkt 162°C to 166°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 511154
Formel vikt 170.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.