Läs mer
4-Chlorobenzhydrol, 98%
Produktkod. 11490098
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490098 25 g 25g
11480098 5 g 5g
11400108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23691.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119-56-2 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119-56-2
Molekylformel C13H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 218.68
MDL-nummer MFCD00004491
InChI-nyckel AJYOOHCNOXWTKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzhydrol, 4-chlorophenyl phenyl methanol, p-chlorobenzhydrol, chlorobenzhydrol, benzhydrol, p-chloro, 4-chlorodiphenylmethanol, benzhydrol, 4-chloro, 4-chlorophenyl phenylmethanol, 4-chlorobenzhydryl alcohol, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-phenyl
PubChem CID 8401
ChEBI CHEBI:35091
IUPAC-namn (4-klorfenyl)-fenylmetanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorobenzhydrol
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 150°C to 151°C (2.6 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2050235
Formel vikt 218.68
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.