Learn More
4-Chlorobenzhydrol, Mikromol™
Description
4-Chlorobenzhydrol
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorobenzhydrol |
| CAS | 119-56-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-Chlorobenzhydrol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H11 Cl O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Meclozine Hydrochloride Imp. B (EP), Meclozine Imp. B (EP), Meclizine USP Related Compound A, Meclizine USP RC A, (RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethanol, 4-Chlorobenzhydrol, Meclizine Related Compound A, Meclozine Dihydrochloride Impurity B, Meclozine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13,15H |
| LEDER | OC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-phenylmethanol |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?